Merck
731374
Tri-n-butylphosphine
99%, liquid
Synonyma:
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3]3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352128
EC Number:
213-651-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1738261
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tri-n-butylphosphine, 99%
vapor density
9 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
392 °F
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters
  • [3+2]-Cycloadditions
  • Umpolung addition reactions
  • Reductive carbonylation
  • Allylation reactions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri-n-butylphosphine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
242.6 °F - closed cup
flash_point_c
117 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
998-40-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)