Doporučené produkty
assay
85%
mp
119-125 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c