Merck
84809
Sebacic acid
≥95.0% (GC)
Synonyma:
Decanedioic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2C(CH2)8CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-845-5
Beilstein/REAXYS Number:
1210591
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)