298689
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
product line
ReagentPlus®
assay
99%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.