Merck
171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-189-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80812
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Proline, also known as 2-pyrrolidinylcarboxylic acid, is an amino acid commonly used in solution-phase peptide synthesis due to its ability to act as a turn inducer resulting from its restricted phi( ϕ) angle.
Application
DL-Proline can be is used in the preparation of cis-aminoproline-alkene (cis-Apa)linker, which is further used as an intermediate compound for the synthesis of cyclic pseudopeptides via solution phase peptide synthesis.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)