Hlavní dokumenty
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Synonyma:
D-Valinol
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.16
Beilstein/REAXYS Number:
1719138
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)