Přeskočit na
M1407
Malononitrile
≥99%
Synonyma:
Dicyanomethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
928,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 050,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2(CN)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
66.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-703-2
Beilstein/REAXYS Number:
773697
MDL number:
Assay:
≥99%
928,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChI key
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
General description
Malononitrile, a weak cyanocarbon acid, is a versatile compound with exceptional reactivity. This crystalline aliphatic nitrile is used as a building block to synthesize heterocyclic compounds and polymers
Application
Malononitrile may be used in the:
  • base-promoted on-water synthesis of [1,6]-naphthyridines.†
  • synthesis of γ-ketoamides.
  • preparation of heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
Packaging
Packaged in glass bottles
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
806189690414800387
description
≥99%
description
for synthesis
description
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
description
Technipur®
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (calculated, GC, KF)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
220 °C (lit.)
bp
220 °C/1013 hPa
bp
220 °C (lit.)
bp
-
mp
30-32 °C (lit.)
mp
32-34 °C
mp
30-32 °C (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malononitrile
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-77-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?