Hlavní dokumenty
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyma:
Methyl-13C,d3 alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
13CD3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)