Hlavní dokumenty
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Synonyma:
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Lineární vzorec:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Taurine ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurine