251003
2-Bromo-3-methylbutyric acid
97%
Synonyma:
α-Bromoisovaleric acid, 2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
bp
124-126 °C/20 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
SMILES string
CC(C)C(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.