Key Documents
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
Synonyma:
trans-sobrerol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
solid
bp
270-271 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c