Hlavní dokumenty
693553
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate
95%
Synonyma:
4,5-Dihydro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate, SIPr-HBF4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H39BF4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
478.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
>300
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
InChI key
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)