244929
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
99%
Synonyma:
Dichloro(1,2-diaminoethane)platinum, Dichloro(1,2-ethanediamine)platinum, Platinum ethylenediamine dichloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Pt]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pt/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
LMABILRJNNFCPG-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)