Přejít k obsahu
206091
Platinum(II) chloride
98%, powder
Synonyma:
Platinum dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PtCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.98
UNSPSC Code:
12161600
eCl@ss:
38191303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Platinum(II) chloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
581 °C (dec.) (lit.)
density
6.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Application
Platinum (II) chloride can be used to catalyze the cyclization of 1‐(indole‐2‐yl)‐2,3‐allenols to form polysubstituted carbazoles. It is also used in studies involving metalation of aromatic compounds.
Platinum (II) chloride is a catalyst used for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum(II) chloride
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)