Hlavní dokumenty
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Synonyma:
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8Cl2N2Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
422.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)