236152
Lead(II) fluoride
powder, ≥99%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
mp
824 °C (lit.)
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.