Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 500,00 Kč |
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 800,00 Kč |
O této položce
2 500,00 Kč
Název produktu
Nickel(II) oxide, green, −325 mesh, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mol wt
Mw 74.69 g/mol
composition
NiO
color
green
particle size
−325 mesh, <44 μm
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.), 6.67 g/mL
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Nickel(II) Oxide (NiO) is a black or greenish-black inorganic compound that serves as an important material in various industrial applications. It is commonly utilized in battery manufacturing, where it plays a crucial role in the production of nickel-based batteries. Its fine particle size, typically −325 mesh (<44 μm), enhances its reactivity and performance in electrochemical applications. In addition to battery manufacturing, Nickel(II) oxide is also used in ceramics, supercapacitors, and as a catalyst in chemical reactions. Its versatility makes it valuable in various sectors, including electronics and materials science.
Application
- Benchmarking Nanoparticulate Metal Oxide Electrocatalysts for the Alkaline Water Oxidation Reaction: This study evaluates the electrocatalytic performance of nickel oxide for water oxidation, important for material scientists working on energy conversion technologies (S Jung et al., 2016).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description green, −325 mesh, 99% | description 99.99% trace metals basis | description spinel "LTO" powder, battery grade | description battery grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size <44 μm, −325 mesh | particle size - | particle size 1-3 μm | particle size - |
| form powder | form powder and chunks | form powder | form powder |
| composition NiO | composition NiO | composition Li4Ti5O12 | composition LiMn2O4 |
| assay 99% | assay 99.99% trace metals basis | assay - | assay - |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) oxide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1313-99-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?