Hlavní dokumenty
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Synonyma:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
NCC6H4CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.16
Beilstein/REAXYS Number:
1866980
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
bp
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
functional group
ester
nitrile
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI key
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)