Přejít k obsahu
136999
6-Undecanone
97%
Synonyma:
Diamyl ketone, Dipentyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CO(CH2)4CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-150-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
14.6 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ZPQAKYPOZRXKFA-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Undecanone acts as solvent during the analysis of lignin pyrolysis in aerosol samples. It is an efficient membrane liquid in supported liquid membrane technique for pretreatment of plasma samples prior to capillary zone electrophoresis.
Application
6-Undecanone was used in systematic screening of various organic solvents used as supported liquid membranes in electromembrane extraction.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)