Merck
389579
δ-Valerolactone
technical grade
Synonyma:
delta-Valerolactone, Tetrahydro-2H-2-pyranone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-807-1
Beilstein/REAXYS Number:
106436
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
impurities
<25% polymer
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
226-229 °C (lit.), 58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
InChI key
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Application
δ-Valerolactone (tetrahydro-2H-2-pyranone or δ VL) can be used as a monomer unit in the synthesis of poly(δ-valerolactone)s poly(conjugated ester)s via ring-opening polymerization.
It can also be used as a starting material in the synthesis of (+)-guadinomic acid , sodium δ-hydroxyvalerate , methyl δ-hydroxyvalerate , and 5-hydroxyvaleraldehyde.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
233.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
112 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)