Přeskočit na
704067
ε-Caprolactone
97%
Synonyma:
2-Oxepanone, 6-Caprolactone monomer, 6-Hexanolactone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-938-1
Beilstein/REAXYS Number:
106919
MDL number:
1 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
General description
ε-caprolactone is a cyclic ester. Ring opening polymerization of ε-caprolactone initiated by, tributylin n butoxide, ethyl magnesium bromide, or samarium acetate or heteropolyacid, leads to the formation of poly caprolactone (PCL).
Application
ε-caprolactone is popularly used in the preparation of poly caprolactone (PCL).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
802801440752440744
description
97%
description
for synthesis
description
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
description
average Mn 80,000
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.146 g/mL at 25 °C
density
1.145 g/mL at 25 °C
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
bp
235 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
flakes or chunk(s)
form
pellets (~3 mm)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?