Merck
35915
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
98.0% (AT)
Synonyma:
NaDCC, Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
220-767-7
MDL number:
Assay:
98.0% (AT)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
~0.5% free chloride
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate is a solid chlorine bleaching agent generally used as an alternative to sodium hypochlorite for water treatment.
Application
Calibration substance for the photometric determination of active chlorine. Guidelines for the analysis of waste water and surface water, Part 1; 28/3; Federal Department of Home Affairs 1982.
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate can be used as a chlorine source to convert alkoxyl-s-triazines into N-chlorinated alkoxy-s-triazines.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)