Přeskočit na
S4641
Sodium citrate tribasic dihydrate
ACS reagent grade, ≥99.0%
Synonyma:
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 520,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 260,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 580,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-675-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Solubility:
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
1 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium citrate tribasic dihydrate, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
≥99.0%
impurities
≤0.003% Ammonia (NH3), ≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium citrate tribasic dihydrate can be used as a catalyst to synthesize:     
  • Fused O- and N-heterocyclic derivatives via multicomponent Knoevenagel-cyclocondensation of isatin/aldehyde/ acenaphthylene-1,2-dione, malononitrile, and various C−H activated acids.     
  • Chromeno[3′,4′:5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidines by the condensation reaction of 4-hydroxycoumarin, aromatic aldehydes, and barbituric acid/thiobarbituric acid.
It can also be used as:      
A reducing agent to synthesize metal nanoparticles via sol-gel method using corresponding metal salt precursors.    
A controlling agent in the synthesis of single-crystal of coordination polymer [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
714051.0644671406
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?