212814
1-Naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt hydrate
technical grade
Synonyma:
4-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Doporučené produkty
grade
technical grade
impurities
10% sodium chloride
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na.H2O/c11-10-5-8(19(15,16)17)4-6-3-7(18(12,13)14)1-2-9(6)10;;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
BJNIHPYLVMUUPO-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?