Hlavní dokumenty
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CO2(CH2)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
SMILES string
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChI key
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)