Merck
101281
3-Bromopropionic acid
97%
Synonyma:
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1071333
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
58-62 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Quaternization agent in amperometric biosensors. Alkylates mercaptans and other sulfur containing compounds.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)