Hlavní dokumenty
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Synonyma:
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
About This Item
Lineární vzorec:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3