Přeskočit na
E18425
Ethyl cyanoacetate
≥98%
Synonyma:
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 440,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 070,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NCCH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-309-0
Beilstein/REAXYS Number:
605871
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 67.8 °C)
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChI key
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl cyanoacetate is an ester. Knoevenagel condensation of ethyl cyanoacetate with aldehyde is reported. Microwave enhanced Knoevenegal condensation reaction of ethyl cyanoacetate with an aldehyde, P2O5, piperidine and chlorobenzene is reported.
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.
Application
Ethyl cyanoacetate may be used in the synthesis of ethyl glyoxylate. It was used to investigate the Knoevenagel condensation reactions in microreactor using zeolite catalysts obtained by grafting amino groups onto NaX and CsNaX zeolites.
Packaging
Packaged in glass bottles
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
10842154305528440
description
≥98%
description
99%
description
96%
description
≥97.0% (GC)
assay
≥98%
assay
99%
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420
bp
208-210 °C (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
bp
217 °C (lit.)
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?