108723
Phenyl acetate
99%
Synonyma:
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.
Kvantové tečky (QD): Polovodičové nanočástice s různými aplikacemi včetně displejů, osvětlení a biomedicínského zobrazování.