139432
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt
98%
Synonyma:
Bismuthiol I dipotassium salt, 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, Bismuththiol I dipotassium salt
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K]Sc1nnc(S[K])s1
InChI
1S/C2H2N2S3.2K/c5-1-3-4-2(6)7-1;;/h(H,3,5)(H,4,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?