Hlavní dokumenty
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Synonyma:
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
About This Item
Lineární vzorec:
S(C6H4SH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful monomer and intermediate for dyes.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)