Hlavní dokumenty
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Synonyma:
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H6N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
248-473-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
61-64 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
InChI key
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3