Hlavní dokumenty
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
About This Item
Lineární vzorec:
(HO)3C6H2CHO·H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
InChI key
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)