Přejít k obsahu
T68403
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Synonyma:
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3C6H2CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-701-6
Beilstein/REAXYS Number:
395163
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)