131016
Fumaronitrile
98%
Synonyma:
trans-1,2-Dicyanoethylene
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
bp
186 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 (mg/mL; colorless to yellow)
functional group
nitrile
SMILES string
N#C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H2N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H/b2-1+
InChI key
KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?