157635
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
98%
Synonyma:
(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)-dimalononitrile, TCNQ
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
mp
287-289 °C (dec.) (lit.)
orbital energy
LUMO 4.6 eV
semiconductor properties
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
SMILES string
N#C\C(C#N)=C1/C=C\C(C=C1)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16/h1-4H
InChI key
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.