Přejít k obsahu
126535
2,6-Dimethylnaphthalene
99%
Synonyma:
2,6-Dimethylnaphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-464-0
Beilstein/REAXYS Number:
1903544
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
2,6-dimethylnaphthalene is a polycyclic aromatic hydrocarbon available in the water bodies and can be determined by gas chromatography with flame-ionization.
Application
2,6-Dimethylnaphthalene hs been used as a substrate in intramolecular isotope effect experiments to compare substrate dynamics in CYP2E1 and CYP2A6.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)