Přejít k obsahu
360740
1,2-Dimethylnaphthalene
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-364-7
Beilstein/REAXYS Number:
2039376
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
InChI key
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
1,2-Dimethylnaphthalene is a polycyclic aromatic hydrocarbon. Its effect on the naupliar and adult stages of the marine cyclopoid copepod Oithona davisae is reported.
Application
1,2-Dimethylnaphthalene is suitable reagent used to investigate the secondary organic aerosol (SOA) production via gas-phase photooxidation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dimethylnaphthalene
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)