Přejít k obsahu
E40005
2-Ethylnaphthalene
≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-360-0
Beilstein/REAXYS Number:
1903545
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.599 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescence
λex 300 nm; λem 335 nm in ethanol
SMILES string
CCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
RJTJVVYSTUQWNI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
219.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
104 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)