Merck
369500
4,4′-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), mixture of isomers
99%
Synonyma:
2,2′-Dimethyl-4,4′-methylenebis(cyclohexylamine), 3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethane, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethyldicyclohexylmethane, Bis(3-methyl-4-aminocyclohexyl)methane, DMDC, Dimethyldicykan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2[C6H9(CH3)NH2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
238.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-962-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
93-100 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(CCC1N)CC2CCC(N)C(C)C2
InChI
1S/C15H30N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h10-15H,3-9,16-17H2,1-2H3
InChI key
IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) is an alicyclic diamine.
Application
4,4′-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (MMCA) may be used:
  • in the synthesis of fully aliphatic polyimides
  • in the synthesis of fully aliphatic polyimide-siloxanes (APISiO)
  • to prepare epoxy resin with trimethylolpropane triglycidyl ether, used for the characterization of the structural organization in dragline silk by transmission X-ray microscopy (STXM).
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
343.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
173 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
6864-37-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)