Přejít k obsahu
180467
1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of isomers
98%
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H10(CH2NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
219-941-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
NCC1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-8H,1-6,9-10H2
InChI key
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of isomers (1,3-BAC), is used as a cross-linking agent that can be used in the formation of fiber-based membranes for the separation of CO2. It can also be used in the synthesis of open-framework bimetallic phosphites for potential usage in molecular sieves and ion exchangers.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
240.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
116 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)