117854
Trioctylphosphine
technical grade, 90%
Synonyma:
TOP, P(Oct)3
About This Item
Doporučené produkty
grade
technical grade
assay
90%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Související obsah
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Platforma Catalexis zlepšuje katalýzu digitální optimalizací výběru katalyzátoru, aby bylo možné identifikovat nejúčinnější fosfinové ligandy pro křížové spojovací reakce.