Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
Reagencie a vybavení
- 20x Fyziologicko-sodný citrátový pufr (SSC: 3 M NaCl, 0.3 M citrát sodný, pH 7, nebo výrobek č. S6639)
- RNáza A (výrobek č. R4642). 100 µg/ml v 2x SSC
- Pepsin (Číslo výrobku P6887) 40 units/mL in 10 mM HCl
- Paraformaldehyde, EM grade (Product No. P6148) čerstvě depolymerizovaný, 4% w/v ve vodě
- Ethanol
- Značená sonda. Plazmidová DNA se značí biotinem-11-dUTP pomocí náhodného primingu s niklovým překladem nebo A3803 (např.g., ADVANCE™ Nick Translation Kit)
- Roztok hybridizační směsi: 50% formamide (Product No. F7508), 10% dextran sulfate (Product No. D8906), 0.1% SDS (Product No. L4390), 0,5-1,5 ng/µl značené sondy a 300 ng/µl DNA lososích spermií (produkt č. L4390). D7656) v 2x SSC
- Proplachovací pufr: 20% formamid (č. výrobku F7508) v 0,1x SSC
- Detekční pufr: 20% formamid (č. výrobku F7508) v 0,1x SSC: 0,2 % Tween 20 (č. produktu P1379) v 4x SSC
- Blokující pufr: 5 % hovězího albuminu (č. výrobku A3803) v detekčním pufru
- Protilátky nebo detekční sloučenina (např, Streptavidin-Cy3, č. výrobku S6402) v blokovacím pufru
- DAPI (č. výrobku D9542). 2 µg/ml v montážním médiu proti vyblednutí.
- Fluorescenční mikroskop, filtry a volitelný trojitý pásmový filtr (x58, Omega Optics)
- Skleněná sklíčka (produkt č. . S8400)
- Plastové krycí sklíčka pro inkubační a hybridizační kroky (vystřižená z autoklávovatelných sáčků na odpad, např, Product No. B4408)
- Heat block/ modified thermocycler
- Coplin jars for washing steps (Product No. S6016, S5641 nebo S5891)
Procedura
Příprava snímku
Hybridizace
Detekce
- Začněte s přípravou chromozomů z libovolného typu buněk.
- Inkubujte s 200 µl RNázy po dobu 1 hodiny při teplotě 37 °C
- Sklíčka omyjte v 2x SSC po dobu 5 minut. Opakujte.
- Opláchněte sklíčka v 10 mM HCl.
- Inkubujte s 200 µl pepsinu po dobu 10 minut při 37 °C.
- Opláchněte sklíčka v deionizované H2O.
- Omyjte sklíčka v 2x SSC po dobu 5 minut. Opakujte.
- Stabilizujte sklíčka v paraformaldehydu po dobu 10 minut.
- Omyjte sklíčka v 2x SSC po dobu 5 minut. Opakujte.
- Dehydratujte sklíčka v sérii ethanolu: 70 %, 80 %, 95 %; vždy 2 minuty.
- Sušte na vzduchu.
- Připravte 30 µl hybridizačního roztoku na jedno sklíčko. Zahřejte na 70 °C. po dobu 10 minut a umístěte na led.
- Na každé sklíčko naneste 30 µl hybridizačního roztoku a přikryjte plastovým krycím sklíčkem.
- Sklíčko nechte 5 minut na tepelném bloku kondenzovat při teplotě 65-70 °C.
- Postupně snižujte teplotu na 37 °C.
- Hybridizujte při 37 °C přes noc ve vlhké komoře.
- Sklíčka omyjte v 2x SSC a odstraňte krycí sklíčko.
- Sklíčka omyjte v promývacím pufru při teplotě 40 °C po dobu 5 minut. Opakujte.
- Sklíčka vymyjte v 0,1x SSC při 40 °C po dobu 5-15 minut.
- Sklíčka vymyjte v 2x SSC při 40 °C po dobu 5-15 minut.
- Sklíčka ochlaďte na pokojovou teplotu.
- Klimatizujte sklíčka v detekčním pufru po dobu 5 minut.
- Blokujte v blokovacím pufru po dobu 20-30 minut.
- Inkubujte s 50 µl protilátky nebo detekční směsi po dobu 30-60 minut (např, 5 µg/ml Streptavidin-Cy3 v blokovacím pufru).
- Proplachujte sklíčka v 2x SSC po dobu 5 minut. Opakujte dvakrát.
- Kontrabarvení roztokem DAPI po dobu 10 minut.
- Krátce opláchněte a namontujte do montážního média proti vyblednutí.
- Analyzujte pomocí fluorescenčního mikroskopu.
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Heslop-Harrison J, Schwazarcher T, Anamthawat-Jónsson K, Leitch AR, Shi M. 1991. In situ hybridization with automated chromosome denaturation. Technique. 3109-15.
2.
Leitch AR. 1994. In situ hybridization : a practical guide. Oxford (England): BIOS Scientific Publishers.
3.
Harris N, Oparka KJ. 1994. Plant Cell Biology: A Practical Approach. Oxford (England): Oxford University Press.