Detekce virové kontaminace v procesu výroby mAb
V dnešním prostředí biomanufacturingu představuje potvrzení, že meziprodukty procesu neobsahují detekovatelné náhodné viry, výzvu. Tradiční in vitro a in vivo testování virů obvykle trvá několik týdnů a často nabízí omezenou citlivost a identifikaci specifických kontaminantů. Kromě toho regulační a etické požadavky na snížení používání zvířecích modelů posílily poptávku po novém přístupu k testování biologické bezpečnosti. Byly vyvinuty technologie molekulárního testování, které nabízejí rychlost dosažení výsledků s citlivostí a specifičností, jež vyhovují potřebám dnešních výrobců biomateriálů.
Vývoj biomanufacturingu směrem k intenzifikaci procesů a kontinuální výrobě spolu s rozmanitější škálou vyvíjených léčebných postupů pro pacienty jsou silnými hnacími silami pro tento nový přístup k urychlenému testování biologické bezpečnosti.
Související technické články
- Viral safety in bioprocessing relies on a framework of (1) preventing contamination, (2) detecting contamination, and (3) removing or inactivating viral contaminants.
- Multivariate data analysis (MVDA) makes possible a proactive, real-time approach to monitoring, controlling, and predicting quality and productivity in biomanufacturing. The use of proven software with guided PCA and PLS model creation means you don’t need to be a data scientist to explore and analyze your data.
- Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
- Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
- How software can simplify 21 CFR Part 11 and EudraLex Volume 4 Annex 11 compliance and provide additional benefits such as access control, audit trails and easier search and retrieval.
- Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
- Continuous process verification maintains drug product quality and regulatory compliance throughout production.
- Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
- The accelerated mAb development program delivers GMP drug substance nine months from transfection. We designed the mAbExpress™ program to be fast, cost effective, and appropriate for the early clinical phase of your program, with regulatory support throughout.
- Demonstration of the excellent capability of Carboxen® synthetic carbon adsorbents to reduce host cell proteins (HCPs) and recover monoclonal antibodies (mAbs) using a post protein A pool step.
- An essential step in the progress towards Pharma 4.0 is the conversion of paper-based data to an electronic format, allowing it to be transferred, received, and available at the right time, in the right place, by those who need it. Learn about the many benefits and how to get started on the transformation to eData.
- Closed processing enables more streamlined, flexible, and cost-effective multi-product and multi-modal facilities, while ensuring the highest level of product quality and safety. Learn more about how contamination risk is mitigated and the additional value and benefits of closed processing.
- This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
- Zobrazit vše (13)
Rychlé metody detekce
Molekulární testovací technologie pro detekci virové kontaminace mohou často poskytnout výsledky během několika dnů nebo týdne, ve srovnání s až 35 dny a často i více u tradičnějších metod testování uvolňování hromadných sklizňových šarží. Technologie řízené polymerázové řetězové reakce (PCR) a sekvenování nové generace (NGS) mají každá své výhody: PCR nabízí rychlost a citlivost, zatímco NGS má široký detekční rozsah. Nová platforma rychlé molekulární detekce využívající vysoce multiplexovaný přístup degenerované PCR kombinuje výhody tradiční PCR i NGS: rychlé výsledky s pokrytím více než 5 000 virových variant, což urychluje časové lhůty biomanufaktů a zvyšuje produktivitu.
Celková charakterizace linií
Regulační orgány v současné době vyžadují rozsáhlou charakterizaci buněčných linií, aby potvrdily druhový původ a historii, jakož i identitu, stabilitu a čistotu. V současné době existuje mnoho možností pro tuto úroveň analýzy buněčných linií, přičemž novější molekulární metodiky nabízejí rychlejší čas pro získání výsledků, což umožňuje vývojářům dostat se rychleji na kliniku.
Testování surových materiálů
Suroviny jsou zdrojem variability v biomanufacturingu. Transparentnost dodavatelů spolu s komplexním testováním pro úplnou charakterizaci surovin a snadno dostupnou dokumentací poskytují jistotu, že suroviny jsou vhodné pro daný účel.
Detekce nově se objevujících virů
Virální kontaminace je stálou výzvou pro všechny biofarmaceutické výrobní procesy, přičemž nově se objevující viry představují zvláštní problém. Pochopení náchylnosti surovin k těmto virovým kontaminantům a schopnosti klasických i molekulárních testovacích metod je detekovat je nezbytnou součástí každé strategie virové bezpečnosti.
Související webové semináře
Poznejte stávající a nové metody pro urychlení testování biologické bezpečnosti biologické léčby.
Záměna testu MAP/HAP je prvním krokem ke zkrácení celkové doby charakterizace buněčných linií CHO z měsíců na pouhé týdny.
Zjistěte více o požadavcích na testování CMC s výrobní platformou CHO pro globální komercializaci, testování uvolňování šarží meziproduktů a finálního produktu, kvalifikační studii specifického produktu a alternativních rychlých testovacích metodách pro pokrok v testování uvolňování šarží.
Nově se objevující viry představují pro výrobce biofarmak neustálou výzvu, a proto je pro zajištění bezpečnosti nezbytné formální hodnocení rizik a informované programy testování bezpečnosti.
Pracovní postupy
Odstraňování virů v dalším řetězci
Zavádění technologií k odstranění nebo inaktivaci virů a provádění bezpečnostních studií, které prokazují bezpečnost procesu.
Výroba monoklonálních protilátek
Monoklonální protilátky (mAb) se vyrábějí pomocí šablonového přístupu, který vyžaduje robustní, škálovatelná řešení pro všechny kroky od vývoje buněčné linie až po finální náplň.
Související zdroje
- Viral Safety in Bioprocessing
Viral safety in bioprocessing relies on a framework of (1) preventing contamination, (2) detecting contamination, and (3) removing or inactivating viral contaminants.
- White paper: Rapid Biosafety testing enables the future of manufacturing
The safety of biologic medicines relies, in part, on a robust biosafety testing program applied across the biomanufacturing process to evaluate samples for the presence of adventitious agents.
- White Paper: Alternatives to In Vivo Assays for Biosafety Testing of Biologics Medicine Maker Article: A Biosafety Revolution
The use of animal models for the detection of adventitious agents has been a feature of biologic testing packages for many decades. However, as alternative methods such as PCR and NGS have emerged these in vivo tests have stubbornly remained a central part of testing. Here we examine the current in vivo methods and explore alternatives which can be employed today. We also propose that while the industry may be some years away from removing in vivo testing completely, a case can be made for removing animal use from well-characterized production systems such as CHO.
- White Paper: Avoid Surprises With Comprehensive Cell Line Characterization
A robust strategy for viral safety assurance is an essential component of every biopharmaceutical manufacturing process and typically consists of three pillars: prevent, detect, and remove.
- eBook: Viral Safety: a Global Regulatory Perspective
Guidance for Raw Materials and Cell Lines, Preventing Contamination, Detecting Contamination, Viral Clearance Evaluation