Merck
M7949
Sigma-Aldrich
Mitomicina C from Streptomyces caespitosus
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein:
7231816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.85
origen biológico
Streptomyces caespitosus
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
dark blue
mp
>360 °C
solubilidad
DMSO: 1.0 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Aplicación
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de acción: Este producto es un agente alquilante dirigido específicamente a la secuencia del nucleósido de guanina 5′-CpG-3′. Inhibe la síntesis de ADN mediante reacción covalente con el ADN al establecer enlaces transversales entre las cadenas complementarias del ADN. Esta interacción evita la separación de las cadenas de ADN complementarias, inhibiendo así la replicación del ADN.
Espectro antimicrobiano: La mitomicina C tiene una fuerte actividad antitumoral, en especial contra las células tumorales de la ascitis de Ehrlich, y una fuerte acción bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas.
Precaución
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5°C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Nota de preparación
Mitomycin C is soluble in DMSO at 1.0 mg/mL
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yardena Tenenbaum-Rakover et al.
Journal of medical genetics, 52(6), 391-399 (2015-04-16)
Primary gonadal failure is characterised by primary amenorrhoea or early menopause in females, and oligospermia or azoospermia in males. Variants of the minichromosome maintenance complex component 8 gene (MCM8) have recently been shown to be significantly associated with women's menopausal
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore
Marcony R Santhiago et al.
Cornea, 31(3), 311-321 (2011-12-14)
To provide an overview of the safety and efficacy of mitomycin C (MMC) as adjuvant therapy after refractive surgery procedures. Literature review. Over the past 10 years, MMC has been used by refractive surgeons to prophylactically decrease haze after surface
Xianbin Zhang et al.
Journal of Cancer, 11(2), 479-487 (2020-01-04)
The poor survival rate of pancreatic cancer is still a major challenge for the clinicians and their patients. In this study, we evaluated the efficacy of metformin, an inhibitor of oxidative phosphorylation, in combination with LW6, which impairs malate dehydrogenase
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic