Merck
M0503
Sigma-Aldrich
Mitomicina C from Streptomyces caespitosus
powder, contains NaCl as solubilizer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Level
form
powder
contains
NaCl as solubilizer
color
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubility
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Estructura química: aciridina
Application
La mitomicina C es producida por una cepa de Actinomyces, Streptomyces caespitosus. Contiene tres restos antineoplásicos, los grupos quinina, uretano y aciridina. Se utiliza para generar células nutritivas mitóticamente inactivas en sistemas de cultivo celular, como los fibroblastos mitóticamente inactivos utilizados en los sistemas de células madre embrionarias.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Este producto es un agente alquilante dirigido específicamente a la secuencia del nucleósido de guanina 5′-CpG-3′. Inhibe la síntesis de ADN mediante reacción covalente con el ADN al establecer enlaces transversales entre las cadenas complementarias del ADN. Esta interacción evita la separación de las cadenas de ADN complementarias, inhibiendo así la replicación del ADN.
Espectro antimicrobiano: La mitomicina C tiene una fuerte actividad antitumoral, en especial contra las células tumorales de la ascitis de Ehrlich, y una fuerte acción bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas.
Caution
Este vial contiene 2 mg de mitomicina C y 48 mg de NaCl. Las disoluciones de reserva deben esterilizarse mediante filtración y conservarse a 2 - 8°C en la oscuridad. Las disoluciones a pH 6-9 pueden conservarse entre 0 y 5°C durante un máximo de una semana, pero si se forma un precipitado, debe prepararse una nueva disolución; se ha demostrado que la disolución precipitada es tóxica para las células.
Preparation Note
La mitomicina C es soluble en agua a 0,5 mg/ml, con un pH de 6,0-7,5. Experimenta degradación rápida en disoluciones ácidas con un pH<6 y es más probable que conserve su actividad en disoluciones con un pH comprendido entre 6 y 9.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Ali Fathi et al.
Proteomics, 9(21), 4859-4870 (2009-10-29)
Gene expression analyses of embryonic stem cells (ESCs) will help to uncover or further define signaling pathways and molecular mechanisms involved in the maintenance of self-renewal and pluripotency. We employed a 2-DE-based proteomics approach to analyze human ESC line, Royan
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56
Masaki Hikida et al.
The Journal of experimental medicine, 206(3), 681-689 (2009-03-11)
Resting antigen-experienced memory B cells are thought to be responsible for the more rapid and robust antibody responses after antigen reencounter, which are the hallmark of memory humoral responses. The molecular basis for the development and survival of memory B
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.