Merck
P1585
Sigma-Aldrich
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
Sinónimos:
Forbol 12-miristato 13-acetato, Aceite de crotón, Activador de la PKC, Activador de la proteína cinasa C, Activador del NF-κB, Éster de forbol, 12-O-Tetradecanoilforbol 13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahidroxitiglia-1,6-dien-3-ona 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H56O8
Número de CAS:
Peso molecular:
616.83
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
grade
for molecular biology
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
(Lyophilisate)
mol wt
616.83  g/mol
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
General description
El PMA (forbol 12-miristato 13-acetato) es un activador de la proteína cinasa C (PKC) y un promotor tumoral conocido. El PMA exhibe también actividad clastogénica (rotura del cromosoma).
El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) puede inducir la actividad de la PLD1 (fosfolipasa D1), pero no de la PLD2 (fosfolipasa D2).
A través de la vía de comunicación de la proteína cinasa C (PKC), el PMA es un promotor tumoral asociado con:
  • la transcripción génica
  • el crecimiento celular
  • la diferenciación celular
  • la muerte celular programada
  • la vía inmunitaria
  • la desensibilización de receptores
El forbol 12-miristato 13-acetato se utiliza para estudiar:
  • los factores de crecimiento
  • las hormonas
  • la regulación del crecimiento y diferenciación celulares mediada por citocinas
Application
Adecuado para
  • estudios de biología molecular como patrón
  • estudios analíticos de promotores tumorales
  • promoción del crecimiento celular
El PMA se ha utilizado:
  • para la detección de citocinas intracelulares
  • en ensayos de estrés oxidativo CellROX
  • para la estimulación de células Huh7 para investigar la re-distribución de la dipeptidil peptidasa 9 (DPP9)
  • como control positivo en la estimulación del receptor de las células B (BCR) de las células de leucemia linfocítica crónica (CLL)
  • en la diferenciación de los monocitos (THP-1) en macrófagos
Biochem/physiol Actions
Potente promotor tumoral; activa la proteína cinasa C (PKC) in vivo e in vitro.
Features and Benefits
  • Estimulación de la producción de interleucina 2 de las células Jurkat
  • Estimulación de las células T
  • Activador de la proteína cinasa C (PKC)
  • Activación del NF-κB
  • Promoción del crecimiento celular
  • Utilizada en estudios analíticos de promotores tumorales
  • Calidad para biología molecular
Caution
Fotosensible, proteger de la luz.
Analysis Note
  • Estimulación de la producción de interleucina 2 de las células Jurkat
  • Estimulación de las células T
  • Activador de la proteína cinasa C (PKC)
  • Activación del NF-κB
  • Promoción del crecimiento celular
  • Utilizada en estudios analíticos de promotores tumorales
  • Calidad para biología molecular
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
The immune responses of central and effector memory BCG-specific CD4+ T cells in BCG-vaccinated PPD+ donors were modulated by Treg cells
Li L, et al.
Immunobiology, 216(4), 477-484 (2011)
Tumour promoter phorbol-12-myristate-13-acetate induces chromosomal damage via indirect action.
I Emerit et al.
Nature, 293(5828), 144-146 (1981-09-10)
Biological properties and measurement of phospholipase D activation by ADP-ribosylation factor (ARF)
Cockcroft S, et al.
Methods in Enzymology, 329, 355-372 (2001)
Identification of a potential biomarker for FABP4 inhibition: the power of lipidomics in preclinical drug testing
Suhre K, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 16(5), 467-475 (2011)
Proteomic analysis of B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukaemia reveals a possible role for kininogen
Kashuba E, et al.
Journal of Proteomics, 91(2), 478-485 (2013)
Contenido relacionado
T-cell activation is normally triggered by the interaction of a cell surface receptor to its specific ligand molecule