Merck
M8407
Sigma-Aldrich
Metotrexato hydrate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
L-ametopterina hydrate, Ácido L-4-amino-N10-metilpteroilglutámico hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Metilaminopterina hydrate, Ácido 4-amino-10-metilfólico hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
454.44 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
product name
Metotrexato hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
El metotrexato hidratado se ha utilizado:
  • como un inhibidor del dihidrofolato (DHFR) en cultivos de ensayo de formación de esferas
  • como componente del medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) para la selección de células transfectadas
  • en análisis de viabilidad y de co-cultivo
Potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa y agente para estudios antitumorales. Se utiliza para inhibir la dihidrofolato reductasa en sistemas de expresión de proteínas basados en la DHFR. También eficaz en el tratamiento de los parásitos del paludismo Plasmodium vivax resistentes a la pirimetamina.
Potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa y agente para estudios antitumorales. Se utiliza para inhibir la dihidrofolato reductasa en sistemas de expresión de proteínas basados en la DHFR. También muestra efectos inmunodepresores, por ejemplo en la artritis reumatoide
Biochem/physiol Actions
El metotrexato es un antagonista del ácido fólico.
Metotrexato utilizado para inhibir la dihidrofolato reductasa y seleccionar la sobreexpresión del DHFR.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Cross talk between one-carbon metabolism, Eph signaling, and histone methylation promotes neural stem cell differentiation
Fawal MA, et al.
Testing, 23(10), 2864-2873 (2018)