Merck
G9277
Sigma-Aldrich
Tiocianato de guanidina
for molecular biology, ≥99%
Sinónimos:
Rodanuro de guanidinio, Tiocianato de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Número de CAS:
Peso molecular:
118.16
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
for molecular biology
assay
≥99%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
technique(s)
RNA extraction: suitable
color
colorless to white,
mp
120-122 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
cation traces
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
El tiocianato de guanidina, o rodanuro de guanidinio, es un compuesto químico versátil muy utilizado en investigación en biología molecular y bioquímica. Actuando como caotrópico, altera las membranas celulares y de los orgánulos, facilitando la lisis celular y el aislamiento de orgánulos. En particular, actúa como un potente desnaturalizante de proteínas, superando el clorhidrato de guanidina en el desplegamiento de las proteínas. Esta propiedad es valiosa para purificar los ácidos nucleicos de los lisados celulares brutos, separando eficazmente los ácidos nucleicos de las proteínas desnaturalizadas.
En la purificación de los ácidos nucleicos, el tiocianato de guanidina inactiva con eficacia las ADNasas y las ARNasas, evitando la degradación de los ácidos nucleicos y asegurando rendimientos favorables. Su doble propiedad desnaturalizante e inhibidora de enzimas hace que sea crucial para los estudios de ADN y ARN. Más allá del aislamiento de los ácidos nucleicos, el tiocianato de guanidina se utiliza para la lisis celular y la inactivación de partículas víricas durante las extracciones de ARN y ADN. No solo altera las membranas, sino que también desnaturaliza las enzimas ARNasas y ADNasas, protegiendo de la degradación enzimática los ácidos nucleicos extraídos. La versatilidad del tiocianato de guanidina se extiende a las técnicas de biología molecular como la PCR, la transferencia Northern y la transferencia Southern. Actúa como un reactivo vital en estos métodos, contribuyendo al análisis y la amplificación satisfactorios de los ácidos nucleicos.
Application
El tiocianato de guanidina se ha utilizado:
  • para el análisis de la línea celular de adenocarcinoma colorrectal antes del aislamiento del ARN
  • como inhibidor de la PCR en el ensayo de PCR cuantitativa del ADN mitocondrial (mtDNA) triple
  • para la extracción de ADN del líquido cefalorraquídeo (LCR)
Agente caotrópico y desnaturalizante fuerte; solubiliza las células.
Biochem/physiol Actions
El tiocianato de guanina es un agente desnaturalizante y se utiliza de manera sistemática en el aislamiento del ARN. Se utiliza como disolución tampón para la conservación de muestras de sangre completa. El tiocianato de guanidina inactiva las nucleasas y es ideal para la conservación y la congelación de muestras fecales para los estudios de ADN. Se utiliza en combinación con fenol−cloroformo en la extracción de ARN.
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología celular y bioquímica
  • Adecuado para la extracción de ARN en aplicaciones de biología molecular sensible
  • Sin ADNasas ni ARNasas
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Preservation of nucleic acid integrity in guanidine thiocyanate lysates of whole blood
Kravchenko AV, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 32(6), 547-551 (2006)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it