Merck
G3272
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride
for molecular biology, ≥99%
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
for molecular biology
assay
≥99%
form
crystalline powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.3% water (Karl Fischer)
color
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorhidrato de guanidina, también conocido como clorhidrato de aminoformamidina, es un compuesto versátil muy utilizado en investigación en biología molecular y bioquímica. Funciona como un potente agente caotrópico, altera las estructuras de las proteínas y los ácidos nucleicos, lo que hace que su valor sea inestimable para purificar las proteínas, y en particular el ARNm. Sus capacidades desnaturalizantes se extienden al desplegamiento de las proteínas, ayudando a su purificación y posterior replegamiento, e incluso puede solubilizar proteínas insolubles desnaturalizadas a concentraciones más elevadas.
A concentraciones más bajas, el clorhidrato de guanidina exhibe un efecto único, promoviendo el replegamiento de proteínas desnaturalizadas y restaurando la actividad enzimática. Esta propiedad es ventajosa para los estudios de renaturalización de proteínas. En la extracción de ARN, el clorhidrato de guanidina actúa como un fuerte desnaturalizante, alterando las estructuras celulares e inactivando las enzimas del ARN, asegurando así la integridad del ARN extraído. En resumen, el clorhidrato de guanidina es un compuesto versátil con aplicaciones en purificación de proteínas, aislamiento de ácidos nucleicos y estudios de replegamiento de proteínas, mostrando su utilidad multifacética en investigación en biología molecular y bioquímica.
Application
El clorhidrato de guanidina se ha utilizado:
  • como componente del tampón de extracción para la extracción de proteoglucanos
  • en la extracción durante el fraccionamiento de proteínas de las líneas celulares ATDC5
  • como aditivo químico para estudiar sus espectros de absorbancia efectivos en el análisis estructural
  • para incubar el chip del dispositivo para liberar el antígeno prostático específico y para la regeneración del aptámero
  • como componente de la disolución de 2,4-dinitrofenilhidracina (DNPH) para la detección de carbonilos proteicos mediante estudios de carbonilación proteica
  • en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Biochem/physiol Actions
El clorhidrato de guanidina (GuHCl) es una molécula higroscópica pequeña. Desempeña un papel en la inhibición de la actividadin vivo adenosina trifosfatasa (ATPasa) de la proteína de choque térmico 104 (Hsp104). Es un potente desnaturalizante e inactivador de varias enzimas y proteínas. El GuHCl puede inactivar la aminoacilasa y la papaína. Interviene en el desplegamiento y la inactivación de la fosfatasa alcalina en Haliotis diversicolor. A concentraciones superiores, el GuHCl interviene en la inactivación de virus, como el virus del herpes simple 1 (HSV-1).
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología celular y bioquímica
  • Adecuado para aplicaciones de biología molecular sensibles
  • Sin exonucleasas, ADNasas y ARNasas
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
Caution
Puede aglomerarse durante el almacenamiento. La calidad del producto no parece verse afectada y las disoluciones preparadas a partir del clorhidrato de guanidina fluido grumoso parecen idénticas.
Preparation Note
Para hacer una disolución 8M en agua, la disolución debe calentarse a 35 °C durante aproximadamente 30 minutos.
La solubilidad máxima del clorhidrato de guanidina en agua a temperatura ambiente es aproximadamente 6M.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Ning Gao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14633-14638 (2016-12-09)
Nanomaterial-based field-effect transistor (FET) sensors are capable of label-free real-time chemical and biological detection with high sensitivity and spatial resolution, although direct measurements in high-ionic-strength physiological solutions remain challenging due to the Debye screening effect. Recently, we demonstrated a general
Current protocols in protein science, 84, A-A (2016-04-03)
The reagents and methods for purification and use of the most commonly used denaturants, guanidine hydrochloride (guanidine-HCl) and urea, are described. Other protein denaturants and reagents used to fold proteins are briefly mentioned. Sulfhydryl reagents (reducing agents) and "oxido-shuffling" (or
Christa Meingast et al.
Biotechnology progress, 36(2), e2931-e2931 (2019-10-18)
Arginine synergistically inactivates enveloped viruses at a pH or temperature that does little harm to proteins, making it a desired process for therapeutic protein manufacturing. However, the mechanisms and optimal conditions for inactivation are not fully understood, and therefore, arginine
Jin Hua Liao et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(2), 323-333 (2008-10-22)
Abalone, a kind of low poikilothermic invertebrate, is easily exposed to ocean environment stress. Since it is one of the important mariculture animals, the attention paid to the abalone study becomes increasing. Alkaline phosphatase (ALPase, EC 3.1.3.1) is a kind
Yang Wei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(12), 2331-2337 (2014-10-14)
Conventional empirical methods for the quantification of the helical content of proteins in solution using circular dichroism (CD) primarily rely on spectral data acquired between wavelengths of 190 and 230nm. The presence of chemical species in a protein solution with
Protocolos
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.